Learn More
3-Metilenociclobutanocarbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15700869 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15700869 5 g 5 g
15710869 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15700869 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 376010050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15760-35-7 | C6H7N | 93.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15760-35-7
Fórmula molecular C6H7N
Peso molecular (g/mol) 93.13
Clave InChI ZRWMAMOBIQQJSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylenecyclobutanecarbonitrile, 3-methylenecyclobutane-1-carbonitrile, cyclobutanecarbonitrile, 3-methylene, 3-methylenecyclobutane carbonitrile, 3-methylenecyanocyclobutane, 3-methylene cyclobutyl carbonitrile, 3-methylene-1-cyanocyclobutane, 1-cyano-3-methylidenecyclobutane, pubchem10218, 3-methylenecyclobutanenitrile
PubChem CID 27474
Nombre IUPAC 3-metilidenociclobutano-1-carbonitrilo
SMILES C=C1CC(C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylenecyclobutanecarbonitrile
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula lineal CH2=C4H5CN
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.13
Porcentaje de pureza 97%