Learn More
3-Metilenociclobutanocarbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10733073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10733073 1 g 1 g
10324302 10 g 10 g
10533743 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10733073 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB02040DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 15760-35-7
Fórmula molecular C6H7N
Peso molecular (g/mol) 93.129
Número MDL MFCD01085401
Clave InChI ZRWMAMOBIQQJSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylenecyclobutanecarbonitrile, 3-methylenecyclobutane-1-carbonitrile, cyclobutanecarbonitrile, 3-methylene, 3-methylenecyclobutane carbonitrile, 3-methylenecyanocyclobutane, 3-methylene cyclobutyl carbonitrile, 3-methylene-1-cyanocyclobutane, 1-cyano-3-methylidenecyclobutane, pubchem10218, 3-methylenecyclobutanenitrile
PubChem CID 27474
Nombre IUPAC 3-metilidenociclobutano-1-carbonitrilo
SMILES C=C1CC(C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylenecyclobutanecarbonitrile
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal CH2=C4H5CN
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.13
Porcentaje de pureza 97%