Learn More
3-Methylcytidine, MedChemExpress
Código de producto. 16474508
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16474508 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16474508 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111645
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
MedChemExpress 3-Methylcytidine, a urinary nucleoside, can be used as a biomarker of four different types of cancer: lung cancer, gastric cancer, colon cancer, and breast cancer.
3-Methylcytidine, a urinary nucleoside, can be used as a biomarker of four different types of cancer: lung cancer, gastric cancer, colon cancer, and breast cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylcytidine
CAS 2140-64-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H15N3O5
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad H2O : 90 mg/mL (349.87 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 83.33 mg/mL (323.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C(N(C)C(C=C2)=N)=O)O1)O)O
Peso molecular (g/mol) 257.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.24
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation