Learn More
3-metilciclopentanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methylcyclopentanone |
| CAS | 1757-42-2 |
| Fórmula molecular | C6H10O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (±)-3-Methylcyclopentanone, 1-Methyl-3-cyclopentanone, 3-Methyl-1-cyclopentanone, 3-Methylcyclopentanone, NSC 25212 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CC1CCC(=O)C1 |
| Nombre IUPAC | 3-metilciclopentan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 98.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.0732 |