Learn More
3-metilciclopentanona, TRC
Código de producto. 30468308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30468308 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30468308 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2947205G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylcyclopentanone
CAS 1757-42-2
Fórmula molecular C6H10O
Cantidad 5 g
Sinónimo (±)-3-Methylcyclopentanone, 1-Methyl-3-cyclopentanone, 3-Methyl-1-cyclopentanone, 3-Methylcyclopentanone, NSC 25212
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h5H,2-4H2,1H3
SMILES CC1CCC(=O)C1
Nombre IUPAC 3-metilciclopentan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 98.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.0732