Learn More
3-Metilciclopentanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381767 1 g 1 g
11391767 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04940.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1757-42-2 | C6H10O | 98.145 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1757-42-2
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.145
Número MDL MFCD00001416
Clave InChI AOKRXIIIYJGNNU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylcyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl, dl-3-methylcyclopentanone, 3-methyl-1-cyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl-, r, 3-methylcyclopentanone, +/-, acmc-20apjx, 3-methyl cyclopentanone, 3-methyl-cyclopentanone, acmc-1ba4k
PubChem CID 15650
Nombre IUPAC 3-metilciclopentan-1-ona
SMILES CC1CCC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylcyclopentanone
Punto de fusión -58°C
Densidad 0.914
Punto de ebullición 144°C to 146°C
Temperatura de inflamación 36°C (96°F)
Índice de refracción 1.434
Cantidad 1 g
Número UN UN1224
Beilstein 1305074
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.15
Porcentaje de pureza 99%