Learn More
Ácido 3-metilcrotónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methyl-2-butenoic Acid |
| CAS | 541-47-9 |
| Fórmula molecular | C5 H8 O2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 2-Butenoic acid, 3-methyl-, Crotonic acid, 3-methyl- (8CI), 3-Methyl-2-butenoic acid, 3,3-Dimethylacrylic acid, 3-Methylcrotonic acid, NSC 2549, NSC 97179, Senecioic acid, β,β-Dimethylacrylic acid, β-Methylcrotonic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O2/c1-4(2)3-5(6)7/h3H,1-2H3,(H,6,7) |
| SMILES | CC(=CC(=O)O)C |
| Nombre IUPAC | ácido 3-metilbut-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 100.116 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.052 |