Learn More
Ácido 3-metilcrotónico, TRC
Código de producto. 30474987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30474987 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30474987 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29493025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methyl-2-butenoic Acid
CAS 541-47-9
Fórmula molecular C5 H8 O2
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-Butenoic acid, 3-methyl-, Crotonic acid, 3-methyl- (8CI), 3-Methyl-2-butenoic acid, 3,3-Dimethylacrylic acid, 3-Methylcrotonic acid, NSC 2549, NSC 97179, Senecioic acid, β,β-Dimethylacrylic acid, β-Methylcrotonic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O2/c1-4(2)3-5(6)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)
SMILES CC(=CC(=O)O)C
Nombre IUPAC ácido 3-metilbut-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 100.116
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.052