Learn More
3-Metilcinolin-5-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10734013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10734013 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10110652 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10505374 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10734013 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RJC02157DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 300690-74-8
Fórmula molecular C9H9N3
Peso molecular (g/mol) 159.19
Número MDL MFCD00466524
Clave InChI HOJQDQQMHMVETF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5310645
Nombre IUPAC 3-metilcinolin-5-amina
SMILES CC1=NN=C2C=CC=C(N)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylcinnolin-5-amine
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-methyl-cinnolin-5-ylamine, 5-cinnolinamine, 3-methyl, 3-methyl-5-cinnolinamine, 3-methylcinnoline-5-ylamine, maybridge1_006688, 5-cinnolinamine,3-methyl, cambridge id 5256404, 3-methylcinnolin-5-yl amine, 5-amino-3-methyl-1,2-benzodiazine
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 95%