Learn More
Ácido 3-metilcinámico, predominantemente trans, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11375339
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11375339 2 g 2 g
11385339 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11375339 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20914.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3029-79-6
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.188
Número MDL MFCD00016844
Clave InChI JZINNAKNHHQBOS-AATRIKPKSA-N
Sinónimo 3-methylcinnamic acid, m-methylcinnamic acid, e-3-m-tolyl acrylic acid, 3-m-tolyl acrylic acid, 2e-3-3-methylphenyl acrylic acid, 2e-3-3-methylphenyl prop-2-enoic acid, cinnamic acid, m-methyl, 3-methylcinnamic acid, predominantly trans, 2e-3-3-methylphenyl-2-propenoic acid, 2-propenoic acid, 3-3-methylphenyl-, 2e
PubChem CID 2063448
ChEBI CHEBI:61118
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(3-metilfenil)prop-2-enoico
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylcinnamic acid
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión 115°C to 119°C
Cantidad 2 g
Beilstein 2042550
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 98%