Learn More
3-Metilcolantreno, TRC
Código de producto. 18080940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18080940 100 mg 100 miligramos
18090840 250 mg 250 miligramos
18090940 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18080940 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM294460100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-49-5
Fórmula molecular C21 H16
Peso molecular (g/mol) 268.35
Sinónimo Benz[j]aceanthrylene, 1,2-dihydro-3-methyl-, Cholanthrene, 3-methyl- (8CI), 1,2-Dihydro-3-methylbenz[j]aceanthrylene, 20-MC, 20-Methylcholanthrene, 3-MC, 3-Methyl-1,2-dihydrobenzo[j]aceanthrylene, 3-Methyl-1,2-dihydrocyclopenta[ij]tetraphene, 3-Methylcholanthrene, MCA, Methylcholanthrene, NSC 21970
Nombre IUPAC 3-metil-1,2-dihidrobenzo[j]acetileno
SMILES Cc1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)c5CCc1c25
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylcholanthrene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H16/c1-13-6-7-15-12-20-17-5-3-2-4-14(17)8-9-18(20)19-11-10-16(13)21(15)19/h2-9,12H,10-11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1252