Learn More
3-Metilcatecol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489433
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489433 100 g 100 g
11479433 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489433 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12324.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 488-17-5 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
Used in organic synthesis. Used for the synthesis of antibacterial agent, antioxidants, As a polymer inhibitor, stabilizer, flavors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Utilizadas en síntesis orgánica. Utilizado para la síntesis de agentes antibacterianos, antioxidantes, como un inhibidor de polímeros, estabilizador, sabores.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 488-17-5
Fórmula molecular C7H8O2
Peso molecular (g/mol) 124.139
Número MDL MFCD00016435
Clave InChI PGSWEKYNAOWQDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylcatechol, 2,3-dihydroxytoluene, 3-methylpyrocatechol, 1,2-benzenediol, 3-methyl, 2,3-toluenediol, dihydroxytoluene, pyrocatechol, 3-methyl, catechol, 3-methyl, 1,2-dihydroxy-3-methylbenzene, 3-methyl-1,2-benzenediol
PubChem CID 340
ChEBI CHEBI:18404
Nombre IUPAC 3-metilbenceno-1,2-diol
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylcatechol
Punto de fusión 62°C to 68°C
Punto de ebullición 241°C
Temperatura de inflamación 140°C (284°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 774602
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 98%