Learn More
Ácido 3-(metilcarbamoil)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429907 250 mg 250 miligramos
15419907 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15429907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53141.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 832695-88-2 | C8H10BNO3 | 178.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 832695-88-2
Fórmula molecular C8H10BNO3
Peso molecular (g/mol) 178.98
Número MDL MFCD04038918
Clave InChI FYFFPNFUVMBPRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-n-methylaminocarbonyl phenylboronic acid, 3-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, 3-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, 3-methylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-n-methylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 3-borono-n-methylbenzamide, boronic acid, 3-methylamino carbonyl phenyl, acmc-209prq, ksc496e8l
PubChem CID 2773524
Nombre IUPAC ácido [3-(metilcarbamoil)fenil]borónico
SMILES CNC(=O)C1=CC=CC(=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Methylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 114°C to 124°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.98
Porcentaje de pureza 98%