Learn More
Ácido 3-metilbutírico-2,2-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methylbutanoic-2,2-D2 Acid |
| CAS | 95927-02-9 |
| Fórmula molecular | C5H8D2O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Butanoic-2,2-d2 acid, 3-methyl- (9CI), 3-Methylbutyric-2,2-d2 acid, Isovaleric acid-2,2-d2, 3-Methylbutanoic-2,2-d2 acid, 3-Methylbutanoic-2,2-D2 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/i3D2 |
| SMILES | CC(C([2H])([2H])C(O)=O)C |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-metilbutanoico-2,2-d2 |
| Peso molecular (g/mol) | 104.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.08 |