Learn More
3-metilbutiraldehído-2,2-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methylbutyraldehyde-2,2-d2 |
| CAS | 352431-47-1 |
| Fórmula molecular | C5 D2 H8 O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Butanal-2,2-d2','3-methyl- (9CI), 3-Methylbutyraldehyde-2,2-d2, 3-Methylbutyraldehyde-2,2-D2, 3-Methylbutanal-2,2-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3/i3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(C=O)C(C)C |
| Nombre IUPAC | 2,2-dideuterio-3-metilbutanal |
| Peso molecular (g/mol) | 88.145 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 88.086 |