Learn More
Bromuro de (3-metilbutil)trifenilfosfonio, TRC
Código de producto. 30470888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30470888 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30470888 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29427510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Methylbutyl)triphenylphosphonium Bromide
CAS 28322-40-9
Fórmula molecular C23H26BrP
Cantidad 10 g
Sinónimo Isopentyltriphenylphosphonium Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C23H26P.BrH/c1-20(2)18-19-24(21-12-6-3-7-13-21,22-14-8-4-9-15-22)23-16-10-5-11-17-23;/h3-17,20H,18-19H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CC(C)CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 3-metilbutil(trifenil)fosfanio; bromuro
Peso molecular (g/mol) 413.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.0955