Learn More
Bromuro de (3-metilbutil)trifenilfosfonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3-Methylbutyl)triphenylphosphonium Bromide |
| CAS | 28322-40-9 |
| Fórmula molecular | C23H26BrP |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Isopentyltriphenylphosphonium Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H26P.BrH/c1-20(2)18-19-24(21-12-6-3-7-13-21,22-14-8-4-9-15-22)23-16-10-5-11-17-23;/h3-17,20H,18-19H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CC(C)CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 3-metilbutil(trifenil)fosfanio; bromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 413.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 412.0955 |