Learn More
Cloroformiato de 3-metilbutilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methylbutyl Chloroformate |
| CAS | 628-50-2 |
| Fórmula molecular | C6H11ClO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Isopentyl Chloroformate, Isopentyl Alcohol, Chloroformate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11ClO2/c1-5(2)3-4-9-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)CCOC(=O)Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 150.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0448 |