Learn More
Acetato de 3-metilbutilo-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methylbutyl Acetate-d3 |
| CAS | 1219804-75-7 |
| Fórmula molecular | C7 D3 H11 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Methylbutyl Acetate-d3, Acetic-d3 Acid 3-Methylbutyl Ester, Acetic Acid 3-Methylbutyl Ester-D3 (acetyl-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3/i3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(=O)OCCC(C)C |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterioacetato de 3-metilbutilo |
| Peso molecular (g/mol) | 133.2034 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.1182 |