Learn More
[1-(5-Desoxi-beta-D-ribofuranosil)-5-fluoro-2-oxo-1,2-dihidropirimidin-4-il]carbamato de 3-metilbutilo, Mikromol™
Descripción
[1-(5-Desoxi-beta-D-ribofuranosil)-5-fluoro-2-oxo-1,2-dihidropirimidin-4-il]carbamato de 3-metilbutilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5'-Deoxy-5-fluoro-N-[(3-methylbutoxy)carbonyl]cytidine |
| CAS | 162204-30-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 5'-Deoxy-5-fluoro-N-[(3-methylbutoxy)carbonyl]cytidine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H22 F N3 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Cytidine, 5'-deoxy-5-fluoro-N-[(3-methylbutoxy)carbonyl]-, Carbamic acid, [1-(5-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl]-, 3-methylbutyl ester, 5'-Deoxy-5-fluoro-N4-(isopentyloxycarbonyl)cytidine, 3-Methylbutyl [1-(5-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl]carbamate, Capecitabine Imp. E (EP), Capecitabine Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22FN3O6/c1-7(2)4-5-24-15(23)18-12-9(16)6-19(14(22)17-12)13-11(21)10(20)8(3)25-13/h6-8,10-11,13,20-21H,4-5H2,1-3H3,(H,17,18,22,23)/t8-,10-,11-,13-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)CCOC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H]2O |
| Nombre IUPAC | N-[1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-metiloxolan-2-il]-5-fluoro-2-oxopirimidin-4-il]carbamato de 3-metilbutilo |
| Mostrar más |