Learn More
3-metilbutanol, Honeywell Riedel-de Haen™
Código de producto. 16625873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 L
Envase:
Bidón de acero inoxidable retornable
Tamaño de la unidad:
200 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
16625873 200 L Bidón de acero inoxidable retornable 200 litros
1 options
Código de producto. 16625873 Proveedor Honeywell Riedel-de Haën N.º de proveedor 59090200L
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a., reactivo ACS, ≥98,5 % (GC)
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 123-51-3
Punto de ebullición 131°C to 132°C
Temperatura de inflamación 43 °C
Envase Bidón de acero inoxidable retornable
Cantidad 200 L
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
Porcentaje de pureza min. 98.5 %
Grado Disolventes de uso general ACS
Forma física Líquido