Learn More
3-Metilbutano-1,2,3-Ácido Tricarboxílico, TRC
Código de producto. 30009763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009763 10 g 10 g
30007341 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009763 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM29512010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77370-41-3
Fórmula molecular C8H12O6
Peso molecular (g/mol) 204.18
Sinónimo α,α-Dimethyltricarballylic Acid, 3-Methyl-1,2,3-butanecarboxylic Acid, 3-Methyl-1,2,3-butanetricarboxylic Acid, MBTCA
SMILES CC(C(C(O)=O)CC(O)=O)(C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylbutane-1,2,3-tricarboxylic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12O6/c1-8(2,7(13)14)4(6(11)12)3-5(9)10/h4H,3H2,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0634
Porcentaje de pureza >95%