Learn More
Ácido 3-metilbut-3-enoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-methylbut-3-enoic acid |
| CAS | 1617-31-8 |
| Fórmula molecular | C5H8O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O2/c1-4(2)3-5(6)7/h1,3H2,2H3,(H,6,7) |
| SMILES | CC(=C)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-metilbut-3-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 100.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.0524 |