Learn More
3-Metilbut-2-enil formiato, Thermo Scientific™
Código de producto. 10743063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10743063 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10533222 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10743063 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RDP00092EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 68480-28-4
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.14
Número MDL MFCD00036614
Clave InChI ZCROFVOAWLRGFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo prenyl formate, 2-buten-1-ol, 3-methyl-, formate, unii-77xfk1mol6, 2-buten-1-ol, 3-methyl-, 1-formate, 3-methylbut-2-en-1-yl formate, 77xfk1mol6, formic acid, 3-methyl-2-butenyl ester, prenylformiat, 3-methyl but-2-enyl formate, 3-methyl-2-butenyl formate #
PubChem CID 110373
SMILES CC(C)=CCOC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylbut-2-enyl formate
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal (CH3)2C=CHCH2OCHO
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC 3-metilbut-2-enil formiato
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.14
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico