Learn More
Ácido 3‘-metilbifenilo-4-carboxílico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15463898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15463898 5 g 5 g
15453898 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15463898 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57426.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico activo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5728-33-6
Fórmula molecular C14H12O2
Peso molecular (g/mol) 212.25
Número MDL MFCD03424590
Clave InChI CVFLWXCNPWFJEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-methylbiphenyl-4-carboxylic acid, 4-3-methylphenyl benzoic acid, 3'-methyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 3'-methyl-biphenyl-4-carboxylic acid, 3'-methyl biphenyl-4-carboxylic acid, 3'-methyl-4-biphenylcarboxylic acid, rarechem al be 1342, pubchem10295, acmc-1apyt, 4-m-tolyl-benzoic acid
PubChem CID 2759816
Nombre IUPAC ácido 4-(3-metilfenil)benzoico
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 96%