Learn More
Ácido 3‘-metilbifenilo-3-carboxílico, 97 %
Código de producto. 15465508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15465508 1 g 1 g
15475508 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465508 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59257.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio en la industria farmacéutica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 158619-46-6
Fórmula molecular C14H11O2
Peso molecular (g/mol) 211.24
Número MDL MFCD00558892
Clave InChI BJVLFJADOVATRU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3'-methylbiphenyl-3-carboxylic acid, 3-3-methylphenyl benzoic acid, 3'-methyl 1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 3'-methyl-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 3'-methyl-biphenyl-3-carboxylic acid, acmc-1ccsu, 3-m-tolyl benzoic acid, amtda074, cambridge id 5211690, 3-3-carboxyphenyl toluene
PubChem CID 747832
Nombre IUPAC ácido 3-(3-metilfenil)benzoico
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CC(=C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Methylbiphenyl-3-carboxylic acid
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 97%