Learn More
3-Metilbencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Methylbenzylamine |
| Densidad | 0.96 |
| Punto de ebullición | 203°C to 205°C |
| Temperatura de inflamación | 80°C (176°F) |
| Índice de refracción | 1.536 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN2735 |
| Beilstein | 507474 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.18 |
| Mostrar más |