Learn More
3-Metilbencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11301767 1 g 1 g
11311767 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11301767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04922.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100-81-2 | C8H11N | 121.183 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-81-2
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.183
Número MDL MFCD00008118
Clave InChI RGXUCUWVGKLACF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylbenzylamine, m-tolylmethanamine, 3-methylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-methyl, m-methylbenzylamine, 1-3-methylphenyl methanamine, 3-methylbenzyl amine, alpha-amino-m-xylene, benzylamine, m-methyl, m-xylylamine
PubChem CID 66015
Nombre IUPAC (3-metilfenil)metanamina
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylbenzylamine
Densidad 0.96
Punto de ebullición 203°C to 205°C
Temperatura de inflamación 80°C (176°F)
Índice de refracción 1.536
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 507474
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 98%