Learn More
3-Metilbencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10051721 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10051721 1 g Frasco de vidrio 1 g
10205920 5 g Frasco de vidrio 5 g
10429260 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10051721 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155480010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100-81-2 | C8H11N | 121.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-81-2
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.18
Número MDL MFCD00008118
Clave InChI RGXUCUWVGKLACF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylbenzylamine, m-tolylmethanamine, 3-methylphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-methyl, m-methylbenzylamine, 1-3-methylphenyl methanamine, 3-methylbenzyl amine, alpha-amino-m-xylene, benzylamine, m-methyl, m-xylylamine
PubChem CID 66015
Nombre IUPAC (3-metilfenil)metanamina
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylbenzylamine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9660g/mL
Punto de ebullición 202.0°C to 205.0°C
Temperatura de inflamación 80°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4CH2NH2
Índice de refracción 1.5350 to 1.5370
Cantidad 1 g
Beilstein 12, 1134
Gravedad específica 0.966
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Methylbenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.