Learn More
Alfa Aesar™ 3-Methylbenzyl mercaptan, 95%
Código de producto. 11328585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11328585 5 g 5 g
11318585 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328585 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor L12043.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 25697-56-7
Fórmula molecular C8H10S
Peso molecular (g/mol) 138.228
Número MDL MFCD00022075
Clave InChI PNAZUQUHTIOEHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylphenyl methanethiol, 3-methylbenzyl mercaptan, m-methylbenzyl mercaptan, 3-methylbenzenemethanethiol, m-methylbenzylmercaptan, acmc-1cq7k, 3-methyl-benzenemethanethiol, benzenemethanethiol,3-methyl, benzenemethanethiol, 3-methyl, 3-methylphenyl methane-1-thiol
PubChem CID 2801207
Nombre IUPAC (3-metilfenil)metanotiol
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CS
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Methylbenzyl mercaptan
Punto de ebullición 102°C to 104°C (15 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 2239962
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.23
Porcentaje de pureza 95%