Learn More
Alfa Aesar™ 3-Methylbenzyl mercaptan, 95%
Código de producto. 11318585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11318585 1 g 1 g
11328585 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318585 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor L12043.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 25697-56-7
Fórmula molecular C8H10S
Peso molecular (g/mol) 138.228
Número MDL MFCD00022075
Clave InChI PNAZUQUHTIOEHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylphenyl methanethiol, 3-methylbenzyl mercaptan, m-methylbenzyl mercaptan, 3-methylbenzenemethanethiol, m-methylbenzylmercaptan, acmc-1cq7k, 3-methyl-benzenemethanethiol, benzenemethanethiol,3-methyl, benzenemethanethiol, 3-methyl, 3-methylphenyl methane-1-thiol
PubChem CID 2801207
Nombre IUPAC (3-metilfenil)metanotiol
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylbenzyl mercaptan
Punto de ebullición 102°C to 104°C (15 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Beilstein 2239962
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.23
Porcentaje de pureza 95%