Learn More
Cloruro de 3-metilbencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469692
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469692 25 g 25 g
11479692 100 g 100 g
11489692 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469692 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10784.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 620-19-9 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
3-Methylbenzyl chloride is used as an organic light-emitting diode and as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 3-metilbencílico se utiliza como diodo orgánico emisor de luz y como intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con bases y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 620-19-9
Fórmula molecular C8H9Cl
Peso molecular (g/mol) 140.61
Número MDL MFCD00000909
Clave InChI LZBOHNCMCCSTJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-methylbenzene, m-xylyl chloride, 3-methylbenzylchloride, alpha-chloro-m-xylene, m-methylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-methyl-benzene, m-chloromethyl toluene, 3-chloromethyl toluene, benzene, 1-chloromethyl-3-methyl
PubChem CID 12102
Nombre IUPAC 1-(clorometil)-3-metilbenceno
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylbenzyl chloride
Punto de ebullición 195°C to 196°C
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Olor Pungent
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 2040357
Índice Merck 14,10091
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.61
Porcentaje de pureza 98%