Learn More
Bromuro de 3-metilbencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11426426 5 g 5 g
11436426 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11426426 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24731.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 620-13-3 | C8H9Br | 185.064 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 620-13-3
Fórmula molecular C8H9Br
Peso molecular (g/mol) 185.064
Número MDL MFCD00000177
Clave InChI FWLWTILKTABGKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-methylbenzene, alpha-bromo-m-xylene, m-methylbenzyl bromide, m-xylyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-methyl, 3-bromomethyl toluene, m-xylene, .alpha.-bromo, 3-methylbenzylbromide, m-xylene, alpha-bromo
PubChem CID 12099
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-3-metilbenceno
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylbenzyl bromide
Densidad 1.37
Punto de ebullición 184°C to 185°C (340 mmHg)
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Índice de refracción 1.569
Cantidad 5 g
Número UN UN1701
Beilstein 2076425
Índice Merck 14,10090
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.07
Porcentaje de pureza 97%