Learn More
Alcohol 3-metilbencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479896 25 g 25 g
11489896 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479896 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20875.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 587-03-1
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.167
Número MDL MFCD00004646
Clave InChI JJCKHVUTVOPLBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylbenzyl alcohol, 3-methylphenyl methanol, m-tolyl carbinol, m-tolylmethanol, benzenemethanol, 3-methyl, unii-ttg38p37u6, m-methylbenzyl alcohol, 3-methylbenzylalcohol, m-methyl benzyl alcohol, 3-methyl-benzenemethanol
PubChem CID 11476
ChEBI CHEBI:27995
Nombre IUPAC (3-metilfenil)metanol
SMILES CC1=CC(=CC=C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylbenzyl alcohol
Densidad 1.013
Punto de ebullición 216°C to 217°C
Temperatura de inflamación 105°C (221°F)
Índice de refracción 1.534
Cantidad 25 g
Beilstein 2324516
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 98%