Learn More
3-metilbenzofenona, Mikromol™
Código de producto. 17922076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17922076 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17922076 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0001.13
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-metilbenzofenona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylbenzophenone
CAS 643-65-2
Nombres de analitos o componentes 3-Methylbenzophenone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H12 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-Methylbenzophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O/c1-11-6-5-9-13(10-11)14(15)12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,1H3
SMILES Cc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC (3-metilfenil)-fenilmetanona
Peso molecular (g/mol) 196.24
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0888 g/mol