Learn More
3-Metilbenzofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11414137 50 g 50 g
11404137 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19568.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 643-65-2 | C14H12O | 196.25 g/mol
3-Methylbenzophenone is used as a pharmaceutical intermediate or Ketoprofen intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-metilbenzofenona se utiliza como intermediario farmacéutico o intermediario de ketoprofeno.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 643-65-2
Fórmula molecular C14H12O
Peso molecular (g/mol) 196.25
Número MDL MFCD00008535
Clave InChI URBLVRAVOIVZFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylbenzophenone, 3-methyl-benzophenone, phenyl m-tolyl methanone, benzophenone, 3-methyl, 3-methylphenyl-phenylmethanone, methanone, 3-methylphenyl phenyl, 3-methylphenyl phenyl ketone, 3-benzoyltoluene, m-methylbenzophenone, zlchem 905
PubChem CID 69511
Nombre IUPAC (3-metilfenil)-fenilmetanona
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylbenzophenone
Densidad 1.093
Punto de ebullición 316°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.598
Cantidad 50 g
Beilstein 2045488
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.25
Porcentaje de pureza 99%