Learn More
Anhídrido 3-metilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15465497 5 g 5 g
15455497 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32739.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21436-44-2 | C16H14O3 | 254.285 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21436-44-2
Fórmula molecular C16H14O3
Peso molecular (g/mol) 254.285
Número MDL MFCD00048083
Clave InChI DGZSQLHPEZFGSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylbenzoic anhydride, m-toluic anhydride, 3-methylbenzene-1-carboxylic anhydride, benzoic acid, 3-methyl-, anhydride, 3-methylbenzene-1-carboxylicanhydride, 3-methylbenzoicanhydride, bis 3-methylbenzoic acid anhydride, 3-methylbenzoyl 3-methylbenzoate, benzoic acid,3-methyl-, 1,1'-anhydride
PubChem CID 253301
Nombre IUPAC 3-metilbenzoato de (3-metilbenzoilo)
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)OC(=O)C2=CC(=CC=C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylbenzoic anhydride
Punto de fusión 66°C to 70°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.29
Porcentaje de pureza 97%