Learn More
3-Metilbenzofurano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10190502 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10190502 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10190502 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 358530010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylbenzofuran
CAS 21535-97-7
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H8O
Índice de refracción 1.5535 to 1.5555
Número MDL MFCD00205641
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-methylbenzofuran, 3-methyl-benzofuran, benzofuran, 3-methyl, 3-methylbenzo b furan, acmc-209flj, #
Clave InChI ZRXHLJNBNWVNIM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=COC2=CC=CC=C12
Nombre IUPAC 3-methyl-1-benzofuran
Peso molecular (g/mol) 132.16
PubChem CID 88939
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido