Learn More
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10580902 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10580902 1 g Glass bottle 1 g
1 options
Código de producto. 10580902 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 356360010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
Nombre de nota 98%
CAS 24673-56-1
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 192.0°C to 197.0°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C10H8O3
Número MDL MFCD00060511
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-methylbenzofuran-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-2-benzofurancarboxylic acid, 3-methyl-benzofuran-2-carboxylic acid, 3-methylbenzo b furan-2-carboxylic acid, cambridge id 5100668, acmc-1cp97, 3-methylbenzofuran-2-carboxylicacid, 3-methylbenzofuran 2 carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylicacid, 3-methyl
Clave InChI YMZTUCZCQMQFMK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(OC2=CC=CC=C12)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3-metil-1-benzofurano-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 176.171
PubChem CID 600591
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Powder