Learn More
3-Metilbenzo[f]quinolina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11491407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491407 25 g 25 g
11481407 5 g 5 g
11401417 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24920.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 3-metilbenzo[f]quinolina se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-06-3
Fórmula molecular C14H11N
Peso molecular (g/mol) 193.249
Número MDL MFCD00046906
Clave InChI SUHRSZJZYUCLOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylbenzo f quinoline, benzo f quinoline, 3-methyl, beta-naphthoquinaldine, .beta.-naphthoquinaldine, unii-j67ocr12xn, j67ocr12xn
PubChem CID 6797
Nombre IUPAC 3-metilbenzo[f]quinolina
SMILES CC1=NC2=C(C=C1)C3=CC=CC=C3C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylbenzo[f]quinoline
Punto de fusión 73°C to 78°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.25
Porcentaje de pureza 97%