Learn More
3-Metilbenzo[b]tiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492428 1 g 1 g
11402438 5 g 5 g
11412438 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15772.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1455-18-1 | C9H8S | 148.22 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
es una importante materia prima e intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Nota
participa en la reacción de condensación de Knoevenagel catalizada en base.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1455-18-1
Fórmula molecular C9H8S
Peso molecular (g/mol) 148.22
Número MDL MFCD00040243
Clave InChI SEBRPHZZSLCDRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylbenzo b thiophene, 3-methylbenzothiophene, 3-methylthianaphthene, benzo b thiophene, 3-methyl, 3-methylthioindene, benzothiophene, 3-methyl, 3-methyl-1-thiaindene, 3-methylbenzylthiophene, 3-methyl-benzo b thiophene
PubChem CID 73817
Nombre IUPAC 3-metil-1-benzotiofeno
SMILES CC1=CSC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylbenzo[b]thiophene
Punto de fusión -40°C
Densidad 1.13
Punto de ebullición 72°C to 74°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Índice de refracción 1.624
Cantidad 1 g
Beilstein 111282
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.23
Porcentaje de pureza 98%