Learn More
Ácido 3-metilbenzo[b]tiofeno-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450488 1 g 1 g
11460488 5 g 5 g
11470488 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24624.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3133-78-6 | C10H8O2S | 192.232 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3133-78-6
Fórmula molecular C10H8O2S
Peso molecular (g/mol) 192.232
Número MDL MFCD01830305
Clave InChI YVKLUKXESFJRCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylbenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-methylbenzothiophene-2-carboxylic acid, acmc-20a6oy, methylbenzothiophene-carboxylic, 3-methylthianaphthene-2-carboxylic acid, 3-methyl 2-benzo b thiophenecarboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, 3-methyl
PubChem CID 821868
Nombre IUPAC ácido 3-metil-1-benzotiofeno-2-carboxílico
SMILES CC1=C(SC2=CC=CC=C12)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Punto de fusión 241°C to 244°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.24
Porcentaje de pureza 97%