Learn More
3-Metilbenzo[b]tiofeno-2-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490183 5 g 5 g
11480183 1 g 1 g
11400193 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490183 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11375.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 22053-74-3 | C10H8OS | 176.233 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22053-74-3
Fórmula molecular C10H8OS
Peso molecular (g/mol) 176.233
Número MDL MFCD00052307
Clave InChI DRZGHNXLEQHVHB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylbenzo b thiophene-2-carboxaldehyde, 3-methylbenzo b thiophene-2-carbaldehyde, 3-methyl-benzo b thiophene-2-carbaldehyde, pubchem7453, acmc-20an0e, 3-methylthianaphthene-2-carboxaldehyde, 3-methyl-2-benzothiophenecarboxaldehyde, 3-methyl benzo b thiophene-2-carbaldehyde, 3-methylbenzo b thiophene-2 carboxaldehyde
PubChem CID 519918
Nombre IUPAC 3-metil-1-benzotiofeno-2-carbaldehído
SMILES CC1=C(SC2=CC=CC=C12)C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Punto de fusión 88°C to 90°C
Cantidad 5 g
Beilstein 121582
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.24
Porcentaje de pureza 98%