Learn More
Ácido 3-metilbenzo[b]tiofeno-2-acético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
10 g
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404177 0.5 g 0.50 g
11484167 2.5 g 2.50 g
11494167 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19620.02
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1505-52-8 | C11H10O2S | 206.259 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1505-52-8
Fórmula molecular C11H10O2S
Peso molecular (g/mol) 206.259
Número MDL MFCD00052299
Clave InChI MFVMWBIORCNCNB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-methylbenzo b thiophen-2-yl acetic acid, benzo b thiophene-2-acetic acid, 3-methyl, 3-methylbenzo b thiophene-2-acetic acid, 3-methylthianaphthene-2-acetic acid, 3-methyl-1-benzothiophen-2-yl acetic acid, 2-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl acetic acid, maybridge1_005368, 3-methyl thianaphthene-2acetic acid, 3-methylbenzo b-thiophene-2-acetic acid, benzo b thiophene-2-aceticacid,3-methyl
PubChem CID 2779867
Nombre IUPAC Ácido 2-(3-metil-1-benzotiofeno-2-il)acético
SMILES CC1=C(SC2=CC=CC=C12)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylbenzo[b]thiophene-2-acetic acid
Punto de fusión 148°C to 150°C
Cantidad 0.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.25
Porcentaje de pureza 97%