Learn More
Ácido 3-metilbenzo[b]furano-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470137 5 g 5 g
11460137 1 g 1 g
11480137 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21044.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 24673-56-1 | C10H8O3 | 176.171 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24673-56-1
Fórmula molecular C10H8O3
Peso molecular (g/mol) 176.171
Número MDL MFCD00060511
Clave InChI YMZTUCZCQMQFMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylbenzofuran-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-2-benzofurancarboxylic acid, 3-methyl-benzofuran-2-carboxylic acid, 3-methylbenzo b furan-2-carboxylic acid, cambridge id 5100668, acmc-1cp97, 3-methylbenzofuran-2-carboxylicacid, 3-methylbenzofuran 2 carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylicacid, 3-methyl
PubChem CID 600591
Nombre IUPAC Ácido 3-metil-1-benzofurano-2-carboxílico
SMILES CC1=C(OC2=CC=CC=C12)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylbenzo[b]furan-2-carboxylic acid
Punto de fusión 192°C to 197°C
Cantidad 5 g
Beilstein 132104
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.17
Porcentaje de pureza 97%