Learn More
3-Methylbenzenethiol, 95%
Código de producto. 11391056 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11391056 5 g Glass Bottle 5 g
10280060 1 g Glass Bottle 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391056 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 421270050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 108-40-7 | C7H8S | 124.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-40-7
Fórmula molecular C7H8S
Peso molecular (g/mol) 124.20
Número MDL MFCD00004843
Clave InChI WRXOZRLZDJAYDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-thiocresol, m-toluenethiol, 3-methylthiophenol, 3-thiocresol, benzenethiol, 3-methyl, m-methylbenzenethiol, m-methylthiophenol, 3-mercaptotoluene, m-tolylmercaptan, m-mercaptotoluene
PubChem CID 7930
Nombre IUPAC 3-methylbenzene-1-thiol
SMILES CC1=CC=CC(S)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylbenzenethiol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0440g/mL
Punto de ebullición 77.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 72°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal CH3C6H4SH
Índice de refracción 1.5742 to 1.5772
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.044
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.21
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • m-Toluenethiol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.