Learn More
Ácido 3-Metilbenzenosulfónico Monohidrato, TRC
Código de producto. 30480835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480835 1 g 1 g
30484239 100 mg 100 miligramos
30470666 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30480835 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2765951G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 312619-56-0
Fórmula molecular C7 H8 O3 S . H2 O
Peso molecular (g/mol) 190.22
Sinónimo Benzenesulfonic acid, 3-methyl-, hydrate (1:1), Benzenesulfonic acid, 3-methyl-, hydrate (1:1) (ACI), Benzenesulfonic acid, 3-methyl-, monohydrate (9CI), m-Toluenesulfonic Acid Monohydrate, GW845032A, 3-Methylbenzenesulfonic acid hydrate, m-TSA, GSK3985771C (Niraparib related)
Nombre IUPAC ácido 3-metilbencenosulfonico; hidrato
SMILES O.Cc1cccc(c1)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Methylbenzenesulfonic Acid Monohydrate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-3-2-4-7(5-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.023