Learn More
3-Metilbenzenosulfonamida, TRC
Código de producto. 30483129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483129 25 mg 25 miligramos
30476861 50 mg 50 miligramos
30466184 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483129 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33655025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1899-94-1
Fórmula molecular C7H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 171.22
Nombre IUPAC 3-metilbenzenosulfonamida
SMILES Cc1cccc(c1)S(=O)(=O)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Methylbenzenesulfonamide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NO2S/c1-6-3-2-4-7(5-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0354