Learn More
3-Metilbenzenosulfonamida, TRC
Código de producto. 30476861
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476861 50 mg 50 miligramos
30483129 25 mg 25 miligramos
30466184 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476861 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33655050MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1899-94-1
Fórmula molecular C7H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 171.22
Nombre IUPAC 3-metilbenzenosulfonamida
SMILES Cc1cccc(c1)S(=O)(=O)N
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3-Methylbenzenesulfonamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NO2S/c1-6-3-2-4-7(5-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0354
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.