Learn More
Clorhidrato de 3-metilbencenocaarboximidamida, 95 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Methylbenzenecarboximidamide hydrochloride |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula lineal | CH3C6H4C(=NH)NH2·HCl |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.64 |
| Porcentaje de pureza | 97% |